Learn More
Triisopropylsilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946161 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446171000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilane
Note relative au nom AcroSeal
CAS 6485-79-6
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 84°C to 86°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C9H22Si
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiH
Indice de réfraction 1.4340 to 1.436
Numéro MDL MFCD00009657
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.773
Synonyme triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Clé InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC tris(propan-2-yl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 158.36
CID PubChem 6327611
Poids de la formule 158.36
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.