Learn More
Triisopropylsilane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triisopropylsilane |
| CAS | 6485-79-6 |
| Formule moléculaire | C9H22Si |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | tri(propan-2-yl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.36 |
| Poids de la formule | 158.1491 |