Learn More
Triisopropylsilanol, TRC
Code produit 30420638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2198681G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilanol
CAS 17877-23-5
Formule moléculaire C9 H22 O Si
Quantité 1 g
Synonyme 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Formule InChI InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC hydroxy-tri(propan-2-yl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 174.356
Poids de la formule 174.144