Learn More
Triisopropylsilanol, TRC
Code produit 30425173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425173 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425173 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT219868500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilanol
CAS 17877-23-5
Formule moléculaire C9 H22 O Si
Quantité 500 mg
Synonyme 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Formule InChI InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC hydroxy-tri(propan-2-yl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 174.356
Poids de la formule 174.144