Learn More
Trilaurin, TRC
Code produit 30456531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456531 500 mg 500mg
30454761 1 g 1g
30452813 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795420500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-24-9
Formule moléculaire C39 H74 O6
Poids moléculaire (g/mol) 639
Synonyme Dodecanoic acid 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester, Dodecanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Laurin, Dynasan 112, Glycerin tridodecanoate, Glycerin trilaurate, Glycerol trilaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl tridodecanoate, Glyceryl trilaurate, LaLaLa triacylglycerol, Lauric acid triglyceride, Lauric acid triglycerin ester, Lauric triglyceride, NSC 4061, Tridodecanoin, Tridodecanoyl glycerol, Triglyceride LaLaLa, Trilaurin, Trilauroylglycerol
Nom IUPAC 2,3-di(dodécanoyloxy)propyle dodécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trilaurin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Poids de la formule 638.5485