Learn More
Mapa Professional Gants jetables Trilites 994
Code produit 30533547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Conditionnement:
50 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30533547 8 50 paires
30533565 6 50 paires
30533549 7 50 paires
30533560 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30533547 Fournisseur Mapa Professional Code fournisseur 34994008
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants jetables à formule tripolymère pour la protection contre les projections de produits chimiques
  • Confort : Épaisseur optimale offrant un toucher maximal et une durabilité supérieure.
  • Durabilité : Mélange unique de trois polymères pour un confort et une résistance accrus.
  • Qualité garantie : Sans silicone pour éviter les traces et les défauts sur les tôles et le verre avant la peinture.
  • Avantages supplémentaires : Traçabilité par l'utilisateur sur les boîtes et cartons intérieurs.
  • Protection de la peau : Protection contre les projections de produits chimiques.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE 3
Chlorinated Oui
Applications Laboratoire, Industriel, Soins de santé
Couleur Violet
Latex Free Non
Matériau Tripolymère
Type de produit Gants jetables
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Galets en relief
Matériau de revêtement Latex, polychloroprène et nitrile
Résistant à Éclaboussures chimiques
Longueur (métrique) 25 cm
Gamme de produits Trilites 994