Learn More
Trimebutine, MedChemExpress
Code produit 16490898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490898 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0380
MedChemExpress Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimebutine
CAS 39133-31-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29NO5
Quantité 5 g
SMILES O=C(OCC(C1=CC=CC=C1)(N(C)C)CC)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 387.47
Poids de la formule 387.47
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism