Learn More
Trimébutine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimebutine |
| CAS | 39133-31-8 |
| Formule moléculaire | C22 H29 N O5 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (±)-Trimebutine |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | [2-(diméthylamino)-2-phénylbutyl] 3,4,5-triméthoxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.47 |
| Poids de la formule | 387.2046 |