Learn More
Acide trimellique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimellic Acid |
| CAS | 528-44-9 |
| Formule moléculaire | C9H6O6 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,2,4-Tricarboxybenzene, 1,3,4-Benzenetricarboxylic Acid, 1,4,5-Benzenetricarboxylic Acid, 4-Carboxyphthalic Acid, Benzene-1,2,5-tricarboxylic Acid, ETM, F-TMA, NSC 72986, Trimellitic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.14 |
| Poids de la formule | 210.0164 |