Learn More
Anhydride trimellitique, TRC
Code produit 30456476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456476 10 g 10g
30457056 50 g 50g
30450073 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456476 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79586510G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-30-7
Formule moléculaire C9 H4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 192.125
Synonyme 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, anhydride (7CI), 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride (8CI), Trimellitic acid anhydride (6CI), 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-5-phthalancarboxylic acid, 4-Carboxyphthalic anhydride, Anhydrotrimellitic acid, Aradur 3380-1, Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride, CE-X 23 Medium, Epon 9150, NSC 60252, TMA, TMA (anhydride), Trimellitic acid cyclic 1,2-anhydride, Trimellitic anhydride
Nom IUPAC Acide 1,3-dioxo-2 -benzofurane-5 -carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimellitic acid 1,2-anhydride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 192.0059