Learn More
Anhydride trimellitique, TRC
Code produit 30457056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457056 50 g 50g
30456476 10 g 10g
30450073 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457056 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79586550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-30-7
Formule moléculaire C9 H4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 192.125
Synonyme 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, anhydride (7CI), 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride (8CI), Trimellitic acid anhydride (6CI), 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-5-phthalancarboxylic acid, 4-Carboxyphthalic anhydride, Anhydrotrimellitic acid, Aradur 3380-1, Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride, CE-X 23 Medium, Epon 9150, NSC 60252, TMA, TMA (anhydride), Trimellitic acid cyclic 1,2-anhydride, Trimellitic anhydride
Nom IUPAC Acide 1,3-dioxo-2 -benzofurane-5 -carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimellitic acid 1,2-anhydride
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 192.0059