Learn More
Acide trimésinique, TRC
Code produit 30451863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7956455G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimesinic Acid
CAS 554-95-0
Formule moléculaire C9H6O6
Quantité 5 g
Synonyme 1,3,5-Tricarboxybenzene, 5-Carboxyisophthalic Acid, NSC 3998
Formule InChI InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Poids de la formule 210.0164