Learn More
Trimethobenzamide hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16471646
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471646 500 mg
16445966 100 mg
16411056 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471646 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12751A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethobenzamide hydrochloride
CAS 554-92-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H29ClN2O5
Quantité 500 mg
Synonyme Ro 2-9578
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.34 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 424.92
Poids de la formule 424.92
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Solid