Learn More
Chlorhydrate de triméthobenzamide, TRC
Code produit 30454067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454067 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7958451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Formule moléculaire C21 H28 N2 O5 . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme Benzamide','N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-','monohydrochloride (9CI), Benzamide','N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-','hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide','N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-','monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
Formule InChI InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
SMILES Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
Nom IUPAC N-[[4-[2-(diméthylamino)éthoxy]phényl]méthyl]-3,4,5-triméthoxybenzamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 424.92
Poids de la formule 424.1765