Learn More
Melford Triméthoprime
Code produit 30018874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018874 5 g 5g
30018873 25 g 25g
30018872 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018874 Fournisseur Melford Code fournisseur T590005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le triméthoprime est un antibiotique bactériostatique qui inhibe la dihydrofolate réductase bactérienne, une enzyme impliquée dans la synthèse de l'acide tétrahydrofolique.
Le triméthoprime est un antibiotique bactériostatique qui inhibe la dihydrofolate réductase bactérienne, une enzyme impliquée dans la synthèse de l’acide tétrahydrofolique.
Le triméthoprime est un antibiotique bactériostatique qui inhibe la dihydrofolate réductase bactérienne, une enzyme impliquée dans la synthèse de l'acide tétrahydrofolique. Cet acide est crucial pour la production d'acides nucléiques (ADN et ARN) chez les bactéries. En bloquant cette enzyme, le triméthoprime perturbe la voie de synthèse du folate, ce qui entraîne l'inhibition de la croissance bactérienne. Le triméthoprime est fréquemment utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Sa présence dans le milieu de culture permet l'isolement spécifique des bactéries qui ne présentent pas de résistance au triméthoprime.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
CAS 738-70-5
Quantité 5 g
Formule moléculaire C14H18N4O3