Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triméthoprime, 98 %
Code produit 15790889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15790889 100 g 100g
15345602 5 g 5g
15780889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15790889 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455121000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Le triméthoprime, numéro CAS 738-70-5, est un triméthoxybenzyl-pyrimidine utilisé comme antimicrobien.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le triméthoprime est un analogue de la pyrimidine synthétique qui lie la dihydrofolate-réductase et inhibe la synthèse de l’acide folique ; lorsqu’il est associé au sulfaméthoxazole, son activité est améliorée • Le triméthoprime possède des propriétés antibactériennes et antiprotozoaires
Applications
• Le triméthoprime inhibe la conversion de l’acide para-aminobenzoïque (PABA) en acide folique vers l’extrémité de la voie de synthèse et peut être utilisé pour étudier les effets connexes
• Le triméthoprime a été radiomarqué et utilisé pour tracer des voies d’infection, et il a également été utilisé de façon expérimentale comme marqueur fluorescent pour quantifier l’expression de la dihydrofolate-réductase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 738-70-5
Formule moléculaire C14H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Clé InChI IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
CID PubChem 5578
ChEBI CHEBI:45924
Nom IUPAC 5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
Point de fusion 234.0°C to 236.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 290.32
Pourcentage de pureté 98%