Learn More
Triméthoprime, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11485482 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485482 1 g 1g
11495482 5 g 5g
11405492 25 g 25g
11415492 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11485482 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219552701
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 738-70-5
Formule moléculaire C14H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.323
Clé InChI IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
CID PubChem 5578
ChEBI CHEBI:45924
Nom IUPAC 5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
Type Trimethoprim
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 0.998
Poids de la formule 290.3