Learn More
Triméthoxy(2-phényléthyl)silane, TRC
Code produit 30457318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457318 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7974552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
CAS 49539-88-0
Formule moléculaire C11H18O3Si
Quantité 2.5 g
Synonyme [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Nom IUPAC triméthoxy(phénéthyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 226.34
Poids de la formule 226.1