Learn More
Triméthoxyboroxine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089153.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-24-9 | C3H9B3O6 | 173.53 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-24-9
Formule moléculaire C3H9B3O6
Poids moléculaire (g/mol) 173.53
Numéro MDL MFCD00005946
Clé InChI ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
CID PubChem 66880
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoxyboroxine
Point de fusion 10°C to 11°C
Densité 1.216 g/mL
Point d’ébullition 130°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Odeur Strong
Indice de réfraction 1.3996
Quantité 250 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1709158
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC trimethoxy-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
Poids de la formule 173.53
Forme physique Liquide