Learn More
Triméthoxyboroxine, Thermo Scientific™
Code produit 10648824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648824 250 g Flacon en verre 250g
10638634 25 g Flacon en verre 25g
10638824 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139962500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 102-24-9 | Molecular Formula: C3H9B3O6 | Molecular Weight: 173.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-24-9
Formule moléculaire C3H9B3O6
Poids moléculaire (g/mol) 173.53
Numéro MDL MFCD00005946
Clé InChI ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
CID PubChem 66880
Nom IUPAC 2,4,6-triméthoxy-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Trimethoxyboroxine
Point de fusion 10°C to 11°C
Couleur Incolore
Densité 1.2160g/mL
Point d’éclair 14°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3996
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.216
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Viscosité 21.7 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 173.53
Pourcentage de pureté 18 to 19.5% (as B)
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.