Learn More
Alfa Aesar™ Triméthyl 1,2,4-benzènetricarboxylate, 98 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate |
| Point de fusion | 38°C to 40°C |
| Point d’ébullition | 193°C to 195°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 182°C (360°F) |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | diphosphoric acid, pyrophosphoric acid, phosphonooxyphosphonic acid, acide diphosphorique, unii-4e862e7grq, ppv, diphosphorsaeure, pyrophosphorsaeure, pyrophosphate tms4, d0n0jl |
| SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C(=O)OC)C(=C1)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| CID PubChem | 1023 |
| Poids de la formule | 252.22 |
| Afficher plus |