Learn More
Triméthyl 1,3,5-benzènetricarboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495007
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495007 25 g 25g
11485007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21926.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2672-58-4
Formule moléculaire C12H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 252.222
Numéro MDL MFCD00008434
Clé InChI RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
CID PubChem 75881
Nom IUPAC Triméthyle de benzène-1,3,5-tricarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Point de fusion 144°C to 147°C
Quantité 25 g
Beilstein 2219698
Poids de la formule 252.22
Pourcentage de pureté 98%