Learn More
Triméthyle 1,3,5-benzènetricarboxylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate |
| Point de fusion | 144°C to 147°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H3(CO2CH3)3 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 09, 979 |
| Poids de la formule | 252.22 |
| Afficher plus |