Learn More
Triméthyle 1,3,5-benzènetricarboxylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10764841 25 g Flacon en verre 25g
10001750 100 g Flacon en verre 100g
10454595 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2672-58-4
Formule moléculaire C12H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 252.22
Numéro MDL MFCD00008434
Clé InChI RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
CID PubChem 75881
Nom IUPAC Triméthyle de benzène-1,3,5-tricarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Point de fusion 144°C to 147°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(CO2CH3)3
Quantité 25 g
Beilstein 09, 979
Poids de la formule 252.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux