Learn More
4-Phosphonocrotonate de triméthyle, (E)+(Z), 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439563 10 g 10g
11449563 50 g 50g
11459563 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12399.09
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 86120-40-3 | C7H13O5P | 208.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86120-40-3
Formule moléculaire C7H13O5P
Poids moléculaire (g/mol) 208.15
Numéro MDL MFCD00051564
Clé InChI PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
Synonyme methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
CID PubChem 5702556
Nom IUPAC methyl (2E)-4-(dimethoxyphosphoryl)but-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Note relative au nom (E)+(Z)
Point d’ébullition 123°C to 124°C (1 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 4987133
Poids de la formule 208.15
Pourcentage de pureté ≥90%