Learn More
Borate de triméthyle, 99,9995+% (base métaux)
Description
Le borate de triméthyl est un réactif utile dans la synthèse organique. Il est impliqué dans la production de résines, de cires et de peintures et agit comme agent de méthylation. En tant que source de bore, il est utilisé pour préparer des retardateurs de flamme, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. Il réagit avec les réactifs de Grignard suivis d’une hydrolyse pour préparer l’acide boronique. Il est également utilisé comme traceur des esters de borate, qui trouve une application dans la réaction de liaison de SUSU. C’est un intermédiaire dans la préparation du borohydrure de sodium.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl borate |
| Point de fusion | -34°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.915 g/mL |
| Point d’ébullition | 67°C to 69°C |
| Point d’éclair | -8°C (17°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >99.9995% (metals basis) |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule linéaire | (CH3O)3B |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement