Learn More
Borate de triméthyle, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl borate |
| Point de fusion | -34.0°C |
| Densité | 0.9150g/mL |
| Point d’ébullition | 68.0°C to 69.0°C |
| Point d’éclair | −8°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule linéaire | (CH3O)3B |
| Indice de réfraction | 1.3562 to 1.3582 |
| Quantité | 800 mL |
| Afficher plus |