Learn More
Borate de triméthyle, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566695 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10333295 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.65€
    36.65€ / 100mL
    Économisez 7.00€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-43-7
Formule moléculaire C3H9O3B
Poids moléculaire (g/mol) 103.91
Numéro MDL MFCD00008346
Clé InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
CID PubChem 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nom IUPAC Borate de triméthyle
SMILES B(OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl borate
Point de fusion -34.0°C
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 68.0°C to 69.0°C
Point d’éclair −8°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3O)3B
Indice de réfraction 1.3562 to 1.3582
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Gravité spécifique 0.915
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Viscosité 0.36 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.91
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methyl alcohol