Learn More
Borate de triméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061500 100 g Flacon en verre 100g
10427160 500 g Flacon en verre 500g
10774104 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-43-7
Numéro MDL MFCD00008346
Clé InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
CID PubChem 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nom IUPAC Borate de triméthyle
SMILES B(OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl borate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -34.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 68.0°C to 69.0°C
Point d’éclair −8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9O3B
Formule linéaire (CH3O)3B
Indice de réfraction 1.3562 to 1.3582
Quantité 100 g
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Gravité spécifique 0.915
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Poids moléculaire (g/mol) 103.91
Viscosité 0.36 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.91
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.