Learn More
Borate de triméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499666 250 mL 250mL
11489666 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20215.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-43-7 | Molecular Formula: C3H9BO3 | Molecular Weight: 103.912 g/mol
Trimethyl borate is a useful reagent in organic synthesis. It is involved in the production of resins, waxes and paints and acts as a methylation agent. As a boron source, it is used to prepare flame retardants, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It reacts with Grignard reagents followed by hydrolysis to prepare boronic acid. It is also used as a precursor of borate esters, which finds application in Suzuki coupling reaction. It is an intermediate in the preparation of sodium borohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de triméthyl est un réactif utile dans la synthèse organique. Il est impliqué dans la production de résines, de cires et de peintures et agit comme agent de méthylation. En tant que source de bore, il est utilisé pour préparer des retardateurs de flamme, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. Il réagit avec les réactifs de Grignard suivis d’une hydrolyse pour préparer l’acide boronique. Il est également utilisé comme précurseur d’esters de borate, qui trouve l’application dans la réaction de couplage de Suzuki. C’est un intermédiaire dans la préparation du borohydrure de sodium.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane, éther, isoporpylamine, hexane et méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Il se décompose lentement en présence d’humidité et rapidement dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-43-7
Formule moléculaire C3H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 103.912
Numéro MDL MFCD00008346
Clé InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
CID PubChem 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nom IUPAC Borate de triméthyle
SMILES B(OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl borate
Point de fusion -34°C
Densité 0.915
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair −8°C (17°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire (CH3O)3B
Indice de réfraction 1.361
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2416
Beilstein 1697939
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Poids de la formule 103.92
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methanol