Learn More
Triméthyl(bromodifluorométhyl)silane, TRC
Code produit 30456808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8958251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Formule moléculaire C4H9F2SiBr
Quantité 1 g
Synonyme (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formule InChI InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 203.1