Learn More
Triméthyl(bromodifluorométhyl)silane, TRC
Code produit 30456247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456247 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT895825100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Formule moléculaire C4H9F2SiBr
Quantité 100 mg
Synonyme (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formule InChI InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 203.1