Learn More
Iodure de triméthyl-d9-sulfonium, TRC
Code produit 30457347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457347 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7974815MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl-d9-sulfonium Iodide
CAS 106776-17-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C3 D9 S . I
Quantité 5 mg
Synonyme Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium','tri(methyl-d3)-','iodide (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
SMILES [I-].[2H]C([2H])([2H])[S+](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC iodure de tris(tridéutériométhyl)sulfanium
Poids moléculaire (g/mol) 213.1285
Poids de la formule 213.0035
Pourcentage de pureté >95