Learn More
Triméthyl(méthylcyclopentadiényl)platine(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
Conditionnement:
0.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453017 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 098158.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl (methylcyclopentadienyl)platinum (IV)
CAS 94442-22-5
Point de fusion 28°C to 31°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 23°C (0.053 mmHg)(sublimation)
Formule moléculaire C9H16Pt
Numéro MDL MFCD00079665
Quantité 0.5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Pt](C)C.Cc1cccc1
Nom IUPAC trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platinum
Poids moléculaire (g/mol) 319.31
Poids de la formule 319.32
Forme physique Poudre / pièces