Learn More
Orthoacétate de triméthyle, TRC
Code produit 30457313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457313 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457313 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79650550ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Trimethyl Orthoacetate
CAS 1445-45-0
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C5H12O3
Quantité 50 mL
Synonyme Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate
Formule InChI InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(OC)OC
Nom IUPAC 1,1,1-triméthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Poids de la formule 120.0786
Pourcentage de pureté >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.