Learn More
Orthoformiate de triméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl Orthoformate |
| CAS | 149-73-5 |
| Formule moléculaire | C4H10O3 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)OC |
| Nom IUPAC | triméthoxyméthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.12 |
| Poids de la formule | 106.063 |