Learn More
Orthométhoxyacétate de triméthyle, TRC
Product Code. 30457258
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30457258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457258 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7981501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethyl Orthomethoxyacetate
CAS 34359-77-8
Formule moléculaire C6H14O4
Quantité 1 g
Synonyme Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane
Formule InChI InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3
SMILES COCC(OC)(OC)OC
Nom IUPAC 1,1,1,2-tétraméthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0892