Learn More
Orthopropionate de triméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyl Orthopropionate |
| CAS | 24823-81-2 |
| Formule moléculaire | C6H14O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,1,1-Trimethoxypropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(OC)(OC)OC |
| Nom IUPAC | 1,1,1-triméthoxypropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.17 |
| Poids de la formule | 134.0943 |