Learn More
Triméthyl(pentaméthylcyclopentadiényl) titanium(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300388
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
Code produit. 11300388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043759.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 107333-47-1 | C13H29Ti-5 | 233.242 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107333-47-1
Formule moléculaire C13H29Ti-5
Poids moléculaire (g/mol) 233.242
Numéro MDL MFCD00269851
Clé InChI DVHMCUKDWMNRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1bo0g, titanium,trimethyl 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
CID PubChem 57346580
Nom IUPAC Carbanide ; cyclopenta-1,3-diène ; titane(4+)
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl (pentamethylcyclopentadienyl)titanium (IV)
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 228.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline