Learn More
Phosphate de triméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493264 2500 g 2500g
11483264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493264 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10595.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.66€
    236.65€ / 2500g
    Économisez 52.01€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Trimethyl phosphate is used as a color inhibitor for polyester and other polymer preparations, flame retardants and plasticizer. It acts as a solvent for aromatic halogenations and nitration reactions. It is used as a mild methylating reagent which is used in the dimethylation of aniline and related heterocyclic compound. Furthermore, it is involved in the synthesis of 1-methyl-pyridinium; dimethyl phosphate by reacting with pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de triméthyl est utilisé comme inhibiteur de couleur pour les préparations de polyester et d’autres polymères, les retardateurs de flamme et le plastifiant. Il agit comme solvant pour les halogénations aromatiques et les réactions de nitration. Il est utilisé comme réactif léger de méthylation dans la diméthylation de l’aniline et du composé hétérocyclique associé. De plus, il est impliqué dans la synthèse de 1-méthyle-pyridinium ; phosphate de diméthyle réagissant avec la pyridine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 512-56-1
Formule moléculaire C3H9O4P
Poids moléculaire (g/mol) 140.08
Numéro MDL MFCD00008348
Clé InChI WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
CID PubChem 10541
ChEBI CHEBI:46324
Nom IUPAC trimethyl phosphate
SMILES COP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphate
Point de fusion -46°C
Densité 1.213
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair >150°C (302°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire (CH3O)3PO
Indice de réfraction 1.397
Quantité 2500 g
Beilstein 1071731
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 140.08
Pourcentage de pureté ≥98%