Learn More
Phosphate de triméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10593701 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10593701 500 mL Flacon en verre 500mL
10724461 50 mL Flacon en verre 50mL
13448388 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10593701 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157975000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 512-56-1
Formule moléculaire C3H9O4P
Poids moléculaire (g/mol) 140.08
Numéro MDL MFCD00008348
Clé InChI WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
CID PubChem 10541
ChEBI CHEBI:46324
Nom IUPAC Phosphate de triméthyle
SMILES COP(=O)(OC)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphate
Note relative au nom 97%
Point de fusion -46.0°C
Densité 1.1970g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3P(O)
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 500 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Gravité spécifique 1.197
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (25°C). Other solubilities: soluble in gasoline,soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 140.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl phosphate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.