Learn More
Phosphate de triméthyle, TRC
Code produit 30455219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455219 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455219 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796645250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylphosphate
CAS 512-56-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C3 H9 O4 P
Quantité 250 g
Synonyme Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate
Formule InChI InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
SMILES COP(=O)(OC)OC
Nom IUPAC phosphate de triméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 140.07
Poids de la formule 140.0238
Pourcentage de pureté >95