Learn More
Phosphonoacétate de triméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490883 25 g 25g
11400893 100 g 100g
11410893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13301.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.112 g/mol
Trimethyl phosphonoacetate is used in the preparation of sarin A by intramolecular Mannich-type reactions. It is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination with aldehydes and ketones to give acrylic esters. It is also involved in oxa-Michael reactions, prenylation of oxindoles and heterocyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphonoacétate de triméthyle est utilisé dans la préparation de la sarine A par des réactions intramoléculaires de type Mannich. Il est impliqué dans l’oléfination Horner-Wadsworth-Emmons avec des aldéhydes et des cétones pour donner des esters acryliques. Il est également impliqué dans les réactions oxa-Michael, la prénylation des oxindoles et les réactions d’hétérocyclisation.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5927-18-4
Formule moléculaire C5H11O5P
Poids moléculaire (g/mol) 182.112
Numéro MDL MFCD00008452
Clé InChI SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
CID PubChem 80029
Nom IUPAC Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphonoacetate
Densité 1.263
Point d’ébullition 119°C to 120°C (1 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.437
Quantité 25 g
Beilstein 1865177
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 182.11
Pourcentage de pureté 98%