Learn More
Phosphonoacétate de triméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11925801 500 g Flacon en verre 500g
10593301 25 g Flacon en verre 25g
10163380 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11925801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140235000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5927-18-4
Formule moléculaire C5H11O5P
Poids moléculaire (g/mol) 182.11
Clé InChI SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
CID PubChem 80029
Nom IUPAC Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphonoacetate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 265.0°C to 268.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4380
Quantité 500 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Gravité spécifique 1.26
Poids de la formule 182.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide