Learn More
Chlorure de triméthyl-tétradécylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetradecyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 4574-04-3 |
| Formule moléculaire | C17 H38 N . Cl |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | triméthyl(tétradécyl)azanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.94 |
| Poids de la formule | 291.2693 |