Learn More
Chlorure de triméthyl-tétradécylammonium, TRC
Code produit 30453370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453370 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT798338250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecyltrimethylammonium Chloride
CAS 4574-04-3
Formule moléculaire C17 H38 N . Cl
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 291.94
Poids de la formule 291.2693