Learn More
Acide triméthylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459682 500 g 500g
11469682 2500 g 2500g
11479682 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11459682 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10776.36
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Trimethylacetic acid can be used as an internal chemical-shift standard for NMR of aqueous solutions. It is a metabolite of oral cephem (β-lactam) antibiotics such as S-1108, containing pivaloyl moieties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide triméthylacétique peut être utilisé comme solution étalon chimique pour la RMN de solutions aqueuses. Il s’agit d’un métabolite d’antibiotique oral composé de céphème (β ; -lactam) tel que S-1108, contenant des fractions pivaloyles.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-98-9
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004194
Clé InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
CID PubChem 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nom IUPAC acide 2,2-diméthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetic acid
Point de fusion 31°C to 35°C
Densité 0.91
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 969480
Merck Index 14,7511
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, ether; Slightly soluble in water
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%