Learn More
Acide triméthylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183280 5 g Flacon en verre 5g
10254760 100 g Flacon en verre 100g
10366830 500 g Flacon en verre 500g
10463585 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10183280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140020050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-98-9
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00004194
Clé InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
CID PubChem 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nom IUPAC acide 2,2-diméthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Point d’ébullition 163.0°C to 164.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Merck Index 15, 7625
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 3.6 mm2/s (60°C)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.