Learn More
Acide triméthylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10254760 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10254760 100 g Flacon en verre 100g
10183280 5 g Flacon en verre 5g
10366830 500 g Flacon en verre 500g
10463585 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10254760 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 140021000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-98-9
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00004194
Clé InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
CID PubChem 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nom IUPAC acide 2,2-diméthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethylacetic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Point d’ébullition 163.0°C to 164.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Merck Index 15, 7625
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 3.6 mm2/s (60°C)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylacetic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.