Learn More
Anhydride triméthylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11496136
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11496136 25 g 25g
11406146 100 g 100g
11416146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11496136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22983.14
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethylacetic anhydride is used as acylation and esterification reagents. It is involved in acylation and esterification reactions with anilines and phenols. It is also used in solid-phase oligonucleotide synthesis and in the kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-gamma-butyrolactones with diphenylacetic acid. It is also employed in the production of cyano-4, N-tert-butyloxycarbonyl piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride triméthylacétique est utilisé comme réactif d’acylation et d’estérification. Il est impliqué dans des réactions d’acylation et d’estérification avec des anilines et des phénols. Il est également utilisé dans la synthèse des oligonucléotides en phase solide et dans la résolution cinétique des 2-hydroxy-gamma-butyrolactones racémiques avec l’acide diphénylacétique. Il est également utilisé dans la production de la cyano-4,N-tert-butyloxycarbonylpipéridine.
Solubilité
Miscible à l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1538-75-6
Formule moléculaire C10H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Numéro MDL MFCD00008842
Clé InChI PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
CID PubChem 15234
Nom IUPAC 2,2-dimethylpropanoyl 2,2-dimethylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau Trimethylacetic anhydride
Densité 0.918
Point d’ébullition 193°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire ((CH3)3CCO)2O
Indice de réfraction 1.409
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 386552
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetonitrile.
Poids de la formule 186.25
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylacetic anhydride
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylacetic anhydride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.